1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR361611-250MG OR361611-1G
APOSOR361611-250MGEA 151 EUR InStock
APOSOR361611-250MG APOSOR361611-1G
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Formule: C₁₄H₂₃BN₂O₄
MW: 294,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368045
Numéro CAS: 914672-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité