1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR361640-1G OR361640-250MG
APOSOR361640-1GEA 1080 EUR InStock
APOSOR361640-1G APOSOR361640-250MG
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Formule: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18383335
Numéro CAS: 151075-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité