5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazol-3-amine
OR361642-100MG OR361642-250MG
APOSOR361642-100MGEA 97.3 EUR InStock
APOSOR361642-100MG APOSOR361642-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine
Formule: C₁₃H₁₈BN₃O₂
MW: 259,112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16995867
Numéro CAS: 953411-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité