4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361725-100MG OR361725-250MG
APOSOR361725-100MGEA 307 EUR InStock
APOSOR361725-100MG APOSOR361725-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16996828
Numéro CAS: 4151-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité