N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361733-1G OR361733-250MG
APOSOR361733-1GEA 927 EUR InStock
APOSOR361733-1G APOSOR361733-250MG
N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
N,2-Dimethylbutan-2-amine
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135017
Numéro CAS: 2978-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité