3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370018-100MG OR370018-250MG
APOSOR370018-100MGEA 420 EUR InStock
APOSOR370018-100MG APOSOR370018-250MG
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042334
Numéro CAS: 56062-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité