2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370019-100MG OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA 382 EUR InStock
APOSOR370019-100MG APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042341
Numéro CAS: 82668-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité