2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370033-100MG OR370033-1G
APOSOR370033-100MGEA 353 EUR InStock
APOSOR370033-100MG APOSOR370033-1G
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine
Formule: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,328 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042353
Numéro CAS: 145105-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité