L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol 98
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370047-100MG
APOSOR370047-100MGEA 789 EUR InStock
APOSOR370047-100MG
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol 98
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol
Formule: C₁₉H₂₃NO₂
MW: 297.391 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18207051
Numéro CAS: 218288-32-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité