2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370078-100MG OR370078-250MG
APOSOR370078-100MGEA 386 EUR InStock
APOSOR370078-100MG APOSOR370078-250MG
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20661011
Numéro CAS: 1181770-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité