4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370081-1G OR370081-5G
APOSOR370081-1GEA 627 EUR InStock
APOSOR370081-1G APOSOR370081-5G
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₀INO
MW: 275,086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180441
Numéro CAS: 1206679-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité