L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide 98
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370095-1G
APOSOR370095-1GEA 545 EUR InStock
APOSOR370095-1G
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide 98
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199.248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13250145
Numéro CAS: 273384-77-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité