4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256,139 g/mol
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00979456
Numéro CAS: 364793-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité