3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR39-100MG OR39-500MG OR39-1G
APOSOR39-100MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR39-100MG APOSOR39-500MG APOSOR39-1G
3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂
MW: 213,063 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091525
Numéro CAS: 59843-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité