2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3951-5G
APOSOR3951-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR3951-5G
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192,019 g/mol
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659934
Numéro CAS: 141522-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité