2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11036150
Numéro CAS: 855198-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité