2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12152243
Numéro CAS: 543683-48-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité