4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400084-250MG OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA 176 EUR InStock
APOSOR400084-250MG APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18391657
Numéro CAS: 1261776-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité