2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 172 EUR InStock
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
MW: 324,941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391608
Numéro CAS: 1261438-63-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité