4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400140-1G OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR400140-1G APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17013576
Numéro CAS: 52727-95-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité