4-Methoxy-3-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031284
Numéro CAS: 15174-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité