3-Chloro-2-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,554 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703192
Numéro CAS: 17802-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité