3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400180-1G OR400180-250MG
APOSOR400180-1GEA 1140 EUR InStock
APOSOR400180-1G APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392224
Numéro CAS: 51719-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité