3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22544395
Numéro CAS: 214760-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité