4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400330-1G OR400330-250MG OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR400330-1G APOSOR400330-250MG APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formule: C₆H₃BrClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26895843
Numéro CAS: 858855-18-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité