4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400331-1G OR400331-25G OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR400331-1G APOSOR400331-25G APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrClNO₃
MW: 252,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835006
Numéro CAS: 58349-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité