Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400400-1G OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR400400-1G APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20690800
Numéro CAS: 159847-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité