Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400422-250MG OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA 379 EUR InStock
APOSOR400422-250MG APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26863464
Numéro CAS: 90484-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité