2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400461-250MG OR400461-1G OR400461-5G
APOSOR400461-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR400461-250MG APOSOR400461-1G APOSOR400461-5G
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21868786
Numéro CAS: 169045-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité