6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409110
Numéro CAS: 3030-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité