2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400487-1G OR400487-250MG OR400487-5G
APOSOR400487-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR400487-1G APOSOR400487-250MG APOSOR400487-5G
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
2-Chloro-6-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16998800
Numéro CAS: 72403-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité