2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400520-1G OR400520-250MG OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR400520-1G APOSOR400520-250MG APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390263
Numéro CAS: 82617-49-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité