4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 993 EUR InStock
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrIO
MW: 326,957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18905029
Numéro CAS: 1379341-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité