2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400647-1G OR400647-250MG
APOSOR400647-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR400647-1G APOSOR400647-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,543 g/mol
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880303
Numéro CAS: 179251-57-1
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité