3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR400653-1G OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR400653-1G APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18905445
Numéro CAS: 1379325-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité