3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400666-1G OR400666-250MG
APOSOR400666-1GEA 473 EUR InStock
APOSOR400666-1G APOSOR400666-250MG
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393570
Numéro CAS: 725718-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité