4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR400670-1G OR400670-25G OR400670-5G
APOSOR400670-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR400670-1G APOSOR400670-25G APOSOR400670-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909629
Numéro CAS: 27561-51-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité