2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400673-1G OR400673-250MG
APOSOR400673-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR400673-1G APOSOR400673-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrINO₃
MW: 343,901 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515358
Numéro CAS: 1936643-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité