4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,046 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28515361
Numéro CAS: 1613265-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité