4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzene-1,2-diamine
OR400692-1G OR400692-250MG
APOSOR400692-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR400692-1G APOSOR400692-250MG
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂O
MW: 217,063 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24643738
Numéro CAS: 1162696-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité