5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300,514 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912807
Numéro CAS: 1193388-84-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité