4-Amino-2-bromobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400700-1G OR400700-250MG OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR400700-1G APOSOR400700-250MG APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569396
Numéro CAS: 2486-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité