2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 343 EUR InStock
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300,514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392271
Numéro CAS: 1261675-40-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité