2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400743-1G OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA 618 EUR InStock
APOSOR400743-1G APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28357159
Numéro CAS: 1289208-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité