Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400764-1G OR400764-250MG
APOSOR400764-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR400764-1G APOSOR400764-250MG
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036864
Numéro CAS: 90484-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité