4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036374
Numéro CAS: 871502-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité