3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22544371
Numéro CAS: 398119-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité