Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400781-1G OR400781-250MG OR400781-5G
APOSOR400781-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR400781-1G APOSOR400781-250MG APOSOR400781-5G
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036574
Numéro CAS: 1260795-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité