2-Formylphenyl acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400800-10G OR400800-1G OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA 662 EUR InStock
APOSOR400800-10G APOSOR400800-1G APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00553742
Numéro CAS: 5663-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité