(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400805-1G OR400805-250MG OR400805-5G
APOSOR400805-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR400805-1G APOSOR400805-250MG APOSOR400805-5G
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide
Formule: C₅H₉NO₃S
MW: 163,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26406787
Numéro CAS: 143577-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité